Tisk…
5-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480796-5G
APOSOR480796-5GEA 5060 CZK
APOSOR480796-5G
5-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 95%
5-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Vzorec: C₇H₅ClN₂
MW: 152,5800 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08062553
CAS číslo: 65156-94-7