Tisk…
1-Methylimidazole-2-sulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480795-1G OR480795-5G
APOSOR480795-1GEA 6420 CZK
APOSOR480795-1G APOSOR480795-5G
1-Methylimidazole-2-sulphonyl chloride 95%
1-Methylimidazole-2-sulphonyl chloride
Vzorec: C₄H₅ClN₂O₂S
Bod tání: 66…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16621450
CAS číslo: 55694-81-0
UN: 3261
ADR: 8,III