4-Carboxy-3-nitrophenylboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480791-1G
OR480791-5G
APOSOR480791-1GEA
3060
CZK
APOSOR480791-1G
APOSOR480791-5G
4-Carboxy-3-nitrophenylboronic acid 95%
4-Carboxy-3-nitrophenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₆BNO₆ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10696661 CAS číslo: 80500-28-3 |