Tisk…
3-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Chloro-phenyl)-1H-pyrazol-3-ylamine
OR480789-1G OR480789-5G
APOSOR480789-1GEA 9660 CZK
APOSOR480789-1G APOSOR480789-5G
3-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole 95%
3-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₈ClN₃
MW: 193,64 g/mol
Bod tání: 107…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027932
CAS číslo: 66000-39-3