Tisk…
Ethyl-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Cyano-5-methylsulphanylthiophene-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
OR480788-1G OR480788-5G
APOSOR480788-1GEA 2440 CZK
APOSOR480788-1G APOSOR480788-5G
Ethyl-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate 97%
Ethyl-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₉H₉NO₂S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01859680
CAS číslo: 116170-84-4