Tisk…
4-Amino-6-bromopyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromopyrimidin-4-amine
OR480783-5G
APOSOR480783-5GEA 1820 CZK
APOSOR480783-5G
4-Amino-6-bromopyrimidine 98%
4-Amino-6-bromopyrimidine
Vzorec: C₄H₄BrN₃
MW: 173,9987 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00233963
CAS číslo: 1159818-57-1