Tisk…
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480774-1G OR480774-5G
APOSOR480774-1GEA 6120 CZK
APOSOR480774-1G APOSOR480774-5G
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde 97%
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₆N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06739029
CAS číslo: 362661-83-4