Tisk…
1-(1-Boc-3-azetidinyl)pyrrolidine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480770-1G OR480770-250MG
APOSOR480770-1GEA 9990 CZK
APOSOR480770-1G APOSOR480770-250MG
1-(1-Boc-3-azetidinyl)pyrrolidine 96%
1-(1-Boc-3-azetidinyl)pyrrolidine
Vzorec: C₁₂H₂₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09860616
CAS číslo: 1019008-21-9