Tisk…
Methyl-2-aminopyrimidine-5-carboxylate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-aminopyrimidine-5-carboxylate
OR480769-5G
APOSOR480769-5GEA 3410 CZK
APOSOR480769-5G
Methyl-2-aminopyrimidine-5-carboxylate 96%
Methyl-2-aminopyrimidine-5-carboxylate
Vzorec: C₆H₇N₃O₂
MW: 153.1400 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08275693
CAS číslo: 308348-93-8