Tisk…
5-Nitro-1,2-benzisoxazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480767-1G
APOSOR480767-1GEA 3380 CZK
APOSOR480767-1G
5-Nitro-1,2-benzisoxazole 97%
5-Nitro-1,2-benzisoxazole
Vzorec: C₇H₄N₂O₃
MW: 164,1200 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06659648
CAS číslo: 39835-28-4