Tisk…
5-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480765-5G
APOSOR480765-5GEA 3970 CZK
APOSOR480765-5G
5-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
5-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆ClNO₂
MW: 195,61 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03410308
CAS číslo: 10406-05-0