Tisk…
3-Bromo-4-iodopyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480764-1G OR480764-5G
APOSOR480764-1GEA 2360 CZK
APOSOR480764-1G APOSOR480764-5G
3-Bromo-4-iodopyridine 95%
3-Bromo-4-iodopyridine
Vzorec: C₅H₃BrIN
MW: 283,89 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11110263
CAS číslo: 89167-19-1