Tisk…
6-Bromo-2-(methylamino)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromo-N-methyl-pyridin-2-amine, 6-Bromo-N-methylpyridin-2-amine
OR480763-1G OR480763-5G
APOSOR480763-1GEA 2610 CZK
APOSOR480763-1G APOSOR480763-5G
6-Bromo-2-(methylamino)pyridine 97%
6-Bromo-2-(methylamino)pyridine
Vzorec: C₆H₇BrN₂
MW: 187.0400 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09261221
CAS číslo: 89026-79-9