Tisk…
3-Chloro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloro-4-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
OR480758-1G OR480758-5G
APOSOR480758-1GEA 5200 CZK
APOSOR480758-1G APOSOR480758-5G
3-Chloro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride 96%
3-Chloro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃Cl₂NO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973767
CAS číslo: 64835-30-9