Tisk…
2,6-Dichloropyrimidine-4-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480754-5G
APOSOR480754-5GEA 4200 CZK
APOSOR480754-5G
2,6-Dichloropyrimidine-4-carboxylic acid 97%
2,6-Dichloropyrimidine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02933142
CAS číslo: 16492-28-7