Tisk…
N-Boc-3-cyanopyrrolidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-Boc-3-Cyanopyrrolidine
OR480753-25G OR480753-5G
APOSOR480753-25GEA 15510 CZK
APOSOR480753-25G APOSOR480753-5G
N-Boc-3-cyanopyrrolidine 97%
N-Boc-3-cyanopyrrolidine
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001709
CAS číslo: 476493-40-0