Tisk…
2-Bromo-5-hydroxybenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR480751-25G
APOSOR480751-25GEA 4470 CZK
APOSOR480751-25G
2-Bromo-5-hydroxybenzonitrile 95%
2-Bromo-5-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₄BrNO
MW: 198,0200 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08061922
CAS číslo: 189680-06-6