Boc-Lys(Fmoc)-OH 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
N-epsilon-FMOC-N-alpha-BOC-L-Lysine
OR480747-25G
APOSOR480747-25GEA
2030
CZK
APOSOR480747-25G
Boc-Lys(Fmoc)-OH 97%
Boc-Lys(Fmoc)-OH
Vzorec:
C₂₆H₃₂N₂O₆ MW: 468,55 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00062032 CAS číslo: 84624-27-1 |