5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480733-25G
OR480733-5G
APOSOR480733-25GEA
21730
CZK
APOSOR480733-25G
APOSOR480733-5G
5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonamide 97%
5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonamide
Vzorec:
C₉H₈ClNO₂S₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00210142 CAS číslo: 190659-59-7 |