Tisk…
6-Chloropyrimidine-4,5-diamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4,5-Diamino-6-chloropyrimidine, 6-Chloro-4,5-diaminopyrimidine
OR480730-5G
APOSOR480730-5GEA 3020 CZK
APOSOR480730-5G
6-Chloropyrimidine-4,5-diamine 95%
6-Chloropyrimidine-4,5-diamine
Vzorec: C₄H₅ClN₄
MW: 144,5600 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023270
CAS číslo: 4316-98-7