Tisk…
3-bromo-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR480728-25G OR480728-5G
APOSOR480728-25GEA 21630 CZK
APOSOR480728-25G APOSOR480728-5G
3-bromo-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
3-bromo-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆BrClO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03989643
CAS číslo: 23094-96-4
UN: 1759
ADR: 8,III