Tisk…
3,6-Dibromothieno[3,2-b]thiophene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480723-25G OR480723-5G
APOSOR480723-25GEA 10150 CZK
APOSOR480723-25G APOSOR480723-5G
3,6-Dibromothieno[3,2-b]thiophene 98%
3,6-Dibromothieno[3,2-b]thiophene
Vzorec: C₆H₂Br₂S₂
Bod tání: 127 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD10000958
CAS číslo: 392662-65-6