Tisk…
2,6-Dichlorobenzenesulphonamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480721-25G OR480721-5G
APOSOR480721-25GEA 14450 CZK
APOSOR480721-25G APOSOR480721-5G
2,6-Dichlorobenzenesulphonamide 95%
2,6-Dichlorobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₅Cl₂NO₂S
MW: 226.08
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 10290-98-9