Tisk…
6-Chloropyridine-2,3-diamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Diamino-6-chloropyridine
OR480720-25G OR480720-5G
APOSOR480720-25GEA 5230 CZK
APOSOR480720-25G APOSOR480720-5G
6-Chloropyridine-2,3-diamine 97%
6-Chloropyridine-2,3-diamine
Vzorec: C₅H₆ClN₃
MW: 143,57 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00209966
CAS číslo: 40851-95-4