Tisk…
2-Amino-6-chloro-4-(diethylamino)pyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480719-10G OR480719-5G
APOSOR480719-10GEA 8700 CZK
APOSOR480719-10G APOSOR480719-5G
2-Amino-6-chloro-4-(diethylamino)pyrimidine 97%
2-Amino-6-chloro-4-(diethylamino)pyrimidine
Vzorec: C₈H₁₃ClN₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00664696
CAS číslo: 116895-09-1