2,4-Dichloro-5-(chloromethyl)pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480717-1G
OR480717-5G
APOSOR480717-1GEA
1700
CZK
APOSOR480717-1G
APOSOR480717-5G
2,4-Dichloro-5-(chloromethyl)pyrimidine 95%
2,4-Dichloro-5-(chloromethyl)pyrimidine
Vzorec:
C₅H₃Cl₃N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10697639 CAS číslo: 7627-38-5 |