Tisk…
4-Hydroxy-2-methylbenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480714-25G OR480714-5G
APOSOR480714-25GEA 7440 CZK
APOSOR480714-25G APOSOR480714-5G
4-Hydroxy-2-methylbenzaldehyde
4-Hydroxy-2-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037443
CAS číslo: 41438-18-0