2,4-Dichlorothieno[2,3-d]pyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480713-1G
OR480713-5G
APOSOR480713-1GEA
870
CZK
APOSOR480713-1G
APOSOR480713-5G
2,4-Dichlorothieno[2,3-d]pyrimidine 98%
2,4-Dichlorothieno[2,3-d]pyrimidine
Vzorec:
C₆H₂Cl₂N₂S MW: 205,0645 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09743991 CAS číslo: 18740-39-1 |