Tisk…
4-Bromoresorcinol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromobenzene-1,3-diol
OR480711-10G OR480711-25G OR480711-5G
APOSOR480711-10GEA 2690 CZK
APOSOR480711-10G APOSOR480711-25G APOSOR480711-5G
4-Bromoresorcinol 95%
4-Bromoresorcinol
Vzorec: C₆H₅BrO₂
MW: 189,01 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002272
CAS číslo: 6626-15-9