Tisk…
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-4-methoxybenzaldehyde
OR480706-25G
APOSOR480706-25GEA 2280 CZK
APOSOR480706-25G
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02261771
CAS číslo: 52289-54-0