Tisk…
2-Acetyl-5-nitrobenzofuran 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480704-25G OR480704-5G
APOSOR480704-25GEA 20170 CZK
APOSOR480704-25G APOSOR480704-5G
2-Acetyl-5-nitrobenzofuran 98%
2-Acetyl-5-nitrobenzofuran
Vzorec: C₁₀H₇NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051634
CAS číslo: 23136-39-2