Tisk…
1-Methyl-1H-1,2,4-triazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methyl-1,2,4-triazole
OR480703-100G
APOSOR480703-100GEA 4700 CZK
APOSOR480703-100G
1-Methyl-1H-1,2,4-triazole 97%
1-Methyl-1H-1,2,4-triazole
Vzorec: C₃H₅N₃
MW: 83,10 g/mol
Bod varu: 177…178 °C
Bod tání: 16 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01076192
CAS číslo: 6086-21-1