Tisk…
Isoquinoline-7-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR48070-1G OR48070-250MG
APOSOR48070-1GEA 3480 CZK
APOSOR48070-1G APOSOR48070-250MG
Isoquinoline-7-carbonitrile
Isoquinoline-7-carbonitrile
Vzorec: C₁₀H₆N₂
MW: 154,1680 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10699231
CAS číslo: 223671-92-9