Tisk…
2-Cyclohexen-1-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Cyclohex-2-ene-1-ol, Cyclohex-2-enol
OR480699-25G OR480699-5G
APOSOR480699-25GEA 9390 CZK
APOSOR480699-25G APOSOR480699-5G
2-Cyclohexen-1-ol 97%
2-Cyclohexen-1-ol
Vzorec: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Bod varu: 166 °C
Bod vzplanutí: 58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001570
CAS číslo: 822-67-3
UN: 1987
ADR: 3,III