Cyclohexyl-4-methoxyphenyl ketone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480695-1G
OR480695-5G
APOSOR480695-1GEA
4200
CZK
APOSOR480695-1G
APOSOR480695-5G
Cyclohexyl-4-methoxyphenyl ketone 95%
Cyclohexyl-4-methoxyphenyl ketone
Vzorec:
C₁₄H₁₈O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03841341 CAS číslo: 7469-80-9 |