Tisk…
2-(2-Bromophenyl)ethanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR480688-100G
APOSOR480688-100GEA 5200 CZK
APOSOR480688-100G
2-(2-Bromophenyl)ethanol 98%
2-(2-Bromophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Bod varu: 97 °C/0,675mmHg
Hustota: 1,483 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00093566
CAS číslo: 1074-16-4