Tisk…
(3-Bromo-4,5-dihydroisoxazol-5-ylmethyl)carbamic acid tert-butyl ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480678-10G OR480678-2.5G
APOSOR480678-10GEA 16670 CZK
APOSOR480678-10G APOSOR480678-2.5G
(3-Bromo-4,5-dihydroisoxazol-5-ylmethyl)carbamic acid tert-butyl ester 97%
(3-Bromo-4,5-dihydroisoxazol-5-ylmethyl)carbamic acid tert-butyl ester
Vzorec: C₉H₁₅BrN₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08741480
CAS číslo: 109770-82-3