Tisk…

Pempidine 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine

OR480665-25G
APOSOR480665-25GEA 4400 CZK
APOSOR480665-25G
Pempidine 97%
Pempidine
Vzorec: C₁₀H₂₁N
MW: 155,28 g/mol
Bod varu: 187…188 °C
Hustota: 0,858 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006493
CAS číslo: 79-55-0
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR