Tisk…
3-Phenylpyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480660-100G OR480660-25G
APOSOR480660-100GEA 14950 CZK
APOSOR480660-100G APOSOR480660-25G
3-Phenylpyridine 95%
3-Phenylpyridine
Vzorec: C₁₁H₉N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006380
CAS číslo: 1008-88-4