Tisk…
2-Iodo-5-nitrotoluene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Iodo-2-methyl-4-nitrobenzene
OR480645-100G
APOSOR480645-100GEA 4040 CZK
APOSOR480645-100G
2-Iodo-5-nitrotoluene 97%
2-Iodo-5-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆INO₂
MW: 263,03 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051517
CAS číslo: 5326-38-5