Tisk…
3,5-Dibromothiophene-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480644-5G
APOSOR480644-5GEA 14320 CZK
APOSOR480644-5G
3,5-Dibromothiophene-2-carboxylic acid 95%
3,5-Dibromothiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₂Br₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01006744
CAS číslo: 7311-68-4