Tisk…
3-Methoxy-p-toluidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480640-25G OR480640-5G
APOSOR480640-25GEA 5890 CZK
APOSOR480640-25G APOSOR480640-5G
3-Methoxy-p-toluidine 95%
3-Methoxy-p-toluidine
Vzorec: C₈H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025371
CAS číslo: 16452-01-0