Tisk…
4-Methoxy-1-naphthaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methoxynaphthalene-1-carbaldehyde
OR480638-100G OR480638-25G
APOSOR480638-100GEA 8870 CZK
APOSOR480638-100G APOSOR480638-25G
4-Methoxy-1-naphthaldehyde 95%
4-Methoxy-1-naphthaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004006
CAS číslo: 15971-29-6