Tisk…
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochlorid 92%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-2-Aminoethyl-1-naftylamin dihydrochlorid
OR480629-100G OR480629-5G OR480629-25G
APOSOR480629-100GEA 0 CZK
APOSOR480629-100G APOSOR480629-5G APOSOR480629-25G
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochlorid 92%
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochlorid
Vzorec: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
MW: 259.18
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012556
CAS číslo: 1465-25-4
Merck Index: 12,06496