(4-Iodophenyl)acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR480627-100G
OR480627-25G
APOSOR480627-100GEA
5390
CZK
APOSOR480627-100G
APOSOR480627-25G
(4-Iodophenyl)acetic acid 95%
(4-Iodophenyl)acetic acid
Vzorec:
(C₆H₄I)CH₂COOH Bod tání: 136…140 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00082985 CAS číslo: 1798-06-7 |