Tisk…
Ethyl-7-bromo-1H-indole-2-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 7-bromo-1H-indole-2-carboxylate
OR480619-1G OR480619-5G OR480619-10G
APOSOR480619-1GEA 622 CZK
APOSOR480619-1G APOSOR480619-5G APOSOR480619-10G
Ethyl-7-bromo-1H-indole-2-carboxylate 95%
Ethyl-7-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₀BrNO₂
MW: 268.1066 g/mol
Bod tání: 87…88 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04972046
CAS číslo: 16732-69-7