Tisk…
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480616-100G OR480616-25G OR480616-50G
APOSOR480616-100GEA 9330 CZK
APOSOR480616-100G APOSOR480616-25G APOSOR480616-50G
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Vzorec: C₁₀H₁₃N
MW: 147,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00798989
CAS číslo: 4965-09-7