Tisk…
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480608-25G OR480608-5G
APOSOR480608-25GEA 8600 CZK
APOSOR480608-25G APOSOR480608-5G
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₁₃H₁₀N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00219254
CAS číslo: 4105-21-9