Tisk…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR480602-25G OR480602-5G OR480602-100G
APOSOR480602-25GEA 1580 CZK
APOSOR480602-25G APOSOR480602-5G APOSOR480602-100G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine
Vzorec: C₁₁H₂₁NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065574
CAS číslo: 62965-35-9