Tisk…
1-Naftylamin 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480601-250G OR480601-25G OR480601-100G
APOSOR480601-250GEA 4100 CZK
APOSOR480601-250G APOSOR480601-25G APOSOR480601-100G
1-Naftylamin 98%
1-Naftylamin
Vzorec: C₁₀H₉N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004016
CAS číslo: 134-32-7